Merck
L-061
Supelco
Linezolid solution
1 mg/mL (MeOH: H2O (80:20) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
(S)-Linezolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20FN3O4
CAS番号:
分子量:
337.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL (MeOH: H2O (80:20) (v/v))
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)C)N2CCOCC2
InChI Key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-061-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)