Merck
441562
Sigma-Aldrich
trans-1-アセチル-4-ヒドロキシ-L-プロリン
≥98%, for peptide synthesis
別名:
N-アセチル-L-ヒドロキシプロリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO4
CAS番号:
分子量:
173.17
Beilstein:
84043
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
trans-1-アセチル-4-ヒドロキシ-L-プロリン, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
光学活性
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
132-133 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
アプリケーション
トランス-1-アセチル-4-ヒドロキシ-L-プロリンは、以下の用途に使用できます:
  • 4-フルオログルタミン酸の立体特異的合成に。
  • von Hippel-Lindau(VHL)E3ユビキチンリガーゼに対する分子標的を合成するために。
  • ポリ(trans-4-ヒドロキシ-4-アシル-L-プロリンエステル) や生分解性ポリマー、ポリ(乳酸-グリコール酸-4-ヒドロキシプロリン)などの疑似ポリ(アミノ酸)を合成するための前駆体として。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
441562-500MG:
441562-BULK:
441562-VAR:
441562-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stereospecific syntheses of all four stereoisomers of 4-fluoroglutamic acid.
Hudlicky M.
Journal of Fluorine Chemistry, 60(2-3), 193-210 (1993)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
P Villani et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 27(5), 211-214 (1998-10-13)
Assess the importance of the mid-term placebo effect of symptomatic slow acting drugs given for osteoarthritis. We analyzed six controlled trials available in the literature. Trial duration ranged from 2 to 6 months. The trials had been conducted to assess
[Leg ulcers caused by prolidase deficiency].
G Pasolini et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 123(10), 493-496 (1988-10-01)