グレード
purum p.a.
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI Key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 酸化的脱炭酸
- Michael付加反応
以下の合成に用いる試薬です。
- 青色蛍光コポリマー
- ホスホン酸金属塩
- アミノ化を経由するアレーン
プリアノシンBの位置選択的合成に関与
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
金属のアジ化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71290-500G:4548173178172
71290-RSAMPLE:
71290-100G:4548173178158
71290-6X500G:4548173272795
71290-6X100G:4548173272788
71290-10G:4548173178165
71290-VAR:
71290-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック