安全性情報
RTC000068
Supelco
Sodium azide solution
0.05% solution
別名:
NaN3 0.05% 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.24
製品名
アジ化ナトリウム0.05%溶液,
CofA
current certificate can be downloaded
品質水準
包装
bottle of 1 L
濃度
in H2O
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
マスバランスおよび重量測定による純度測定に基づいて測定した指定値0.05%の分析用標準物質です。
認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025:2017および ISO 17034:2016に準拠してデザインされ、製造され、試験されています。
アプリケーション
R&D用で、分析用途のみです。
特徴および利点
  • 認証純度0.0500 ± 0.0020は、米国国立標準技術研究所標準物質(NIST SRM)に計測学的にトレーサブルです
  • 均質性試験および製品の失効の詳細は、分析証明書(CoA)に示します
  • 溶媒/マトリックス:タイプ1の水
  • 包装:高密度ポリエチレン(HDPE)ボトル
アナリシスノート
本製品は、水溶液です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
RTC000068-1L:
RTC000068-500ML:
RTC000068-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1