安全性情報
1.06687
Supelco
Sodium azide tablets
for the preservation of milk samples for testing one tablet 0.1 g (1 tablet contains about 8 mg sodium azide)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
SE.11
品質水準
pH
8.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
溶解性
250 g/L
保管温度
no temp limit
アナリシスノート
Application test: conforms
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物