物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
XL
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
メーカー/製品名
KCL 740
L × 厚み
250 mm × 0.11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dermatrilは、化学薬品や細菌汚染を高レベルで防御するパウダーフリータイプの使い捨て可能な青いニトリル手袋です。従来の使い捨て可能な手袋に比べて、物理的にも極めて丈夫になっています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
- 静電気防止
- チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
- 指先のすべり止め加工による優れたグリップ力
- 裾部の巻き加工によって簡単に着用
- CE準拠
特徴および利点
- Anti-static.
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
- Roughened fingertips for better grip.
- Rolled cuff edge for easier donning.
- CE compliant.
- Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
法的情報
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z677299-100EA | 4061833069257 |
Z677299-10X100EA | 4061833069264 |