製品名
Tenax® GR, stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
特徴
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
適合性
suitable for (extends range of Tenax TA)
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28272-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック