製品名
Tenax® TA, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., stainless steel TD tube, unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
物質
stainless steel TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
Sealed with (PTFE Endcaps)
特徴
unconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
粒径
60-80 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
30133-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック