Merck
28281-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
別名:
Tenax TA 熱脱着チューブ(ガラス製)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
製品名
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
物質
glass TD tube
品質水準
認証
EPA TO-1,IP-1B
詳細
Sealed with TDS³ Storage Container
特徴
fritted
preconditioned
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
粒径
60-80 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
各Tenax® TAサンプリングチューブは、個別に番号がつけられ、温度管理され、背圧とバックグラウンドについてバッチ試験を行います。これらのプレパックされた標準サンプリングチューブは、専用の保管容器に密封されています。注入口にガラス製フリットを採用しているため、性能が高くなっています。
アプリケーション
  • 活性・受動サンプルおよび粉塵中の浮遊農薬の定量における PLE-ATD-GC/MSMS の使用:この研究では、加圧液体抽出(PLE)と自動昇温脱離ガス分析(ATD)をガスクロマトグラフィー/タンデム質量分析(GC/MSMS)と組み合わせ、浮遊農薬の定量を行いました。活性・受動両方の空気サンプルから大気中の微粒子と VOC(揮発性有機化合物)を捕集するために Tenax TA が使用され、環境汚染物質の捕集と分析におけるその有効性が示されました(Rodrigues et al., 2024)。
  • ヨーロッパアカマツ林と亜高山帯ブナ林の大気中の化学成分:森林セラピーを導入する候補地域:この研究では、特定の森林環境の大気中の化学成分を分析し、Tenax TA 吸着剤を使用して揮発性有機化合物を捕捉し分析しました。この調査結果は、VOC プロファイルに基づく森林環境の治療効果の可能性を理解する一助となります(Dudek et al., 2022)。
  • アピコンプレックス門藻類 Chromera velia および関連細菌の揮発性物質:本研究では、藻類 Chromera velia および関連細菌から揮発性化合物を同定することに焦点を当て、Tenax TA を使用して放出される揮発性有機化合物(VOC)を収集・分析しました。この研究は、藻類と細菌間の生態学的相互作用と化学的コミュニケーションに関する洞察を提供しています(Koteska et al., 2023)。
  • 非道路用建設機械の作業工程で発生する半揮発性/中揮発性有機化合物のリアルワールド排出特性:この研究では、実際の作業工程における排出ガスを捕集するために Tenax TA チューブを使用し、建設機械から排出される有機化合物の排出特性を調査しました。この分析は、これらの排出ガスに関連する環境への影響と職業上の危険性を評価する一助となります(Shen et al., 2023)。
  • 渦鞭毛藻 Prorocentrum cordatum の揮発性物質の特定:この研究では、渦鞭毛藻 Prorocentrum cordatum に焦点を当て、Tenax TA を使用してさまざまな揮発性化合物を特定し、海洋生態系への′潜在的な影響と海洋微生物群内での相互作用を調査しています(Koteska et al., 2022)。
法的情報
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28281-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Tenax® TA 35/60 mesh, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29530-U
Tenax® TA
Tenax® TA O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, 60/80 mesh, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29539-U
Tenax® TA
Tenax® GR stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
20011-U
Tenax® GR
Supelpak™TA matrix Tenax TA (refined), 60-80 mesh, bottle of 100 g
Supelco
12168-U
SupelpakTA
Tenax® GR 60/80 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, stainless steel TD tube, sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29742-U
Tenax® GR
Tenax® TA 35/60 mesh, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
Supelco
29747-U
Tenax® TA
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
28281-U4061835515004