製品名
Tenax® TA / Carboxen® 1018, glass TD tube, preconditioned, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., Sealed with (Swagelok® End-Fittings), pkg of 10 ea
物質
glass TD tube
認証
EPA TO-1,IP-1B
特徴
preconditioned
包装
pkg of 10 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Carboxen® 1018 carbon molecular sieve (CMS)
Tenax TA porous polymer
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環境により配慮した代替製品カテゴリ
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28718-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック