製品名
VOST Stack Sampling Tube, 35-60 mesh
認証
EPA 30,31
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
粒径
35-60 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
VOST Tubes (Volatile Organic Sampling Train) are designed to meet the specifications in US EPA SW-846, Method 0030. Each tube is individually numbered, pre-conditioned, and sealed with stainless steel Swagelok fitting before being placed in a glass storage container. Each lot is tested for background and backpressure.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
20074-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)