認証
ASTM® D6209
EPA 10,20,23,23A,TO-13A
詳細
purified XAD-2
フォーム
beads (small)
包装
jar of 100 g
パラメーター
200 °C max. temp.
テクニック
GC/MS: suitable
LPLC: suitable
表面積
~300 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.07 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
アプリケーション
environmental
分離法
reversed phase
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20279:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。