Merck
1199002
USP
ジギトキシン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5β,20(22)-カルデノリド-3β,14-ジオール-3-(O-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル-[1→4]-O-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル-[1→4]-2,6-ジデオキシ-β-D-リボ-ヘキソピラノシル)オキシ, Lanatoxin, ジギトキソシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H64O13
CAS番号:
分子量:
764.94
Beilstein:
76678
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
digitoxin
メーカー/製品名
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI Key
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Digitoxin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Digitoxin Injection
  • Digitoxin Tablets
  • Digoxin
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1199002-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
[Determination of digoxin and digitoxin in the blood and their clinical significance].
G Bodem et al.
Klinische Wochenschrift, 51(2), 57-62 (1973-01-15)
J J Lohman et al.
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 9(2), 75-78 (1987-04-24)
Plasma protein binding of most acidic drugs is decreased in uraemia, whereas the binding of basic drugs is usually unchanged or decreased. Decreased protein binding in patients with renal disease mainly relates to drugs binding to albumin. Digitoxin binds to
Maoquan Zhou et al.
Current topics in medicinal chemistry, 8(2), 114-125 (2008-02-22)
To address the medicinal chemist's need for new synthetic methods for the preparation of unnatural carbohydrates, a new de novo method for carbohydrate synthesis has been developed. These routes use a palladium catalyzed glycosylation reaction to stereoselectively control the anomeric
[Digitoxin].
K Yamamoto et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 53 Su Pt 1, 945-949 (1995-02-01)
Miguel López-Lázaro
Expert opinion on therapeutic targets, 11(8), 1043-1053 (2007-08-02)
Accumulating preclinical and clinical data suggest that the cardiac drug digitoxin might be used in cancer therapy. Recent reports have shown that digitoxin can inhibit the growth and induce apoptosis in cancer cells at concentrations commonly found in the plasma