製品名
Ascentis®Phenyl HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
19% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
5.2 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis Phenylは、水系100%条件をはじめとする逆相モードで、優れた分離能力を発揮します。HILIC/ANP(水系溶媒での順相)モードでも用いることができ、グラジエント溶離によるUV/MS分析で低ブリードを示しています。
Ascentis Phenylは、水系100%条件をはじめとする逆相モードで、優れた分離能力を発揮します。HILIC/ANP(水系溶媒での順相)モードでも用いることができ、グラジエント溶離によるUV/MS分析で低ブリードを示しています。
アプリケーション
- HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn によるフリバンセリンの新分解生成物の特性評価と、研究室間比較による製剤分析における異なる視点:この研究では、医薬品化合物の特性評価に使用される高度なクロマトグラフィー技術に焦点を当て、医薬品研究における正確かつ詳細な分析の重要性を示しています。Ascentis® フェニル HPLC カラムを使用することで、複合体混合物中の分解生成物の同定に不可欠な高分離能分離が容易になります(Geven et al., 2023)。
- ヒト血漿中の超長鎖脂肪酸の定量と心臓の危険因子との関連性:分光光度計または質量分析計による検出機能付き HPLCこの論文では、臨床現場における高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の役割、特に心臓疾患に関連するバイオマーカーの評価について論じています。臨床診断に不可欠な脂肪酸の正確かつ信頼性の高い定量を行うために、Ascentis® フェニル HPLC カラムを使用した技術が採用されています(Shrestha et al., 2021)。
- 直接注入と Fused-Core カラムを組み合わせたオンライン SPE-HPLC による、ラガービール中のオクラトキシン A およびシトリニンの高速かつ完全自動化分析法:この研究では、Ascentis® フェニル HPLC カラムを使用した飲料中の毒素分析の自動化手法が紹介されています。この手法は感度とスループットを向上させ、食品の安全性確保におけるカラム′の有効性を示しています(Lhotská et al., 2016)。
- Fused-Core カラムクロマトグラフィーを用いたレスベラトロールおよびポリダチン含有栄養補助食品の保持特性と品質管理に関する研究:この研究では、Ascentis® フェニル HPLC カラム′の選択性が健康増進化合物の分離と分析に重要な役割を果たし、それによって製品の品質と業界標準への準拠が確保される栄養補助食品に焦点を当てています(Fibigr et al., 2016)。
- 表層水中のフェノキシカルブおよびシス・トランス-ペルメトリンの効率的なサンプル予備濃縮と測定のためのオンライン SPE-HPLC 法:この論文では、環境分析、特に水中の農薬の感度検出における Ascentis® フェニル HPLC カラムの応用について説明しています。このカラムの性能は、環境モニタリングと保護に不可欠な低レベル汚染物質の追跡に役立ちます(Šatínský et al., 2015)。
特徴および利点
- 水系100%適合
- ANP/HILICおよび逆相
- グラジエント溶出のUV/MSで低いブリ-ド
- 今までにない選択性
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ガードカートリッジ
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
581616-U | 4061838549617 |