安全性情報
AAWG047S6
Millipore
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
別名:
S-Pakフィルター 孔径0.8 µm 47 mm 白色格子入り, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
S-Pak®
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.8 μm pore size
入力
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
sample type cosmetics
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with Microfil® Filtration Unit
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Pakメンブレンフィルターは、混合セルロースエステル(MCE)製で、孔径0.8 μm、白、格子入り、直径47 mmです。すぐに使用できる滅菌済みの個別包装フィルターであるため、使いやすくて毒性がなく、疎水性のスポットもありません。これらのフィルターは、飲料、水、環境から、細菌やその他の微生物を回収するために使用されます。
アプリケーション
水、ワイン、ビール、スポーツドリンクなどの飲料の微生物分析のためのメンブレンろ過法。
包装
青色のセパレーターペーパー付きで個別包装されており、滅菌済みです。
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AAWG047S6:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing