Merck
すべての画像(4)
主要文書
GSWG047S6
Millipore
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
別名:
S-Pakフィルター 孔径0.22 µm 47 mm 白色格子入り, メンブレンフィルター、半透過性メンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
認証
ISO 7704
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
individually wrapped
メーカー/製品名
S-Pak®
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
ポアサイズ
0.22 μm pore size
入力
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type wine
sample type sport drink
sample type cider
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
適合性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-Pakフィルターは、孔径0.22 μm、白色格子入り、直径47 mmのセルロース混合エステル(MCE)でできています。すぐに使用できる滅菌済みの個別包装フィルターであるため、使いやすくて毒性がなく、疎水性のスポットもありません。
アプリケーション
このフィルターは、水の細菌分析のためのメンブレンろ過法に使用するために製造されました。また、医薬品や化粧品の分析にも用いられています。
包装
青色のセパレーターペーパー付きで個別包装されており、滅菌済みです。
法的情報
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Yaoping Zhang et al.
Frontiers in microbiology, 10, 2596-2596 (2019-12-04)
Utilization of both C5 and C6 sugars to produce biofuels and bioproducts is a key goal for the development of integrated lignocellulosic biorefineries. Previously we found that although engineered Zymomonas mobilis 2032 was able to ferment glucose to ethanol when
関連コンテンツ
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing