戻る
S-Pak
®
メンブレンフィルター
Products
製品区分
filters (10)
ブランド
Millipore (10)
機構・機関
直径(mm)
適合性
疎水性
アプリケーション
色
孔径(µm)
無菌性
滅菌方法
製品の絞り込み
Showing 1-10 of 10
比較する
製品番号
詳細
価格
HAWG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
表示
価格を表示
HABG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black gridded membranes for microbiological analysis
表示
価格を表示
GSWG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
表示
価格を表示
HVWP047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
PVDF, pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white plain sterile membranes for microbiological analysis
表示
価格を表示
HCWG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of wastewater
表示
価格を表示
RAWG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
表示
価格を表示
AAWG047S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis of beverages
表示
価格を表示
HAWG647SP
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded + 3 dispensers & 600pads for microbiological analysis
表示
価格を表示
HAGG050S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
表示
価格を表示
HAWG050S6
S-Pak
®
メンブレンフィルター,
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white gridded for general microbiological analysis