HAGG050S6
S-Pak®メンブレンフィルター
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green gridded for general microbiological analysis
別名:
Membrane filters, Semi-permeable membranes, S-Pak Filters 0.45µm 50mm green gridded
About This Item
おすすめの製品
物質
green filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
無菌性
sterile; ethylene oxide treated
特徴
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
メーカー/製品名
S-Pak®
直径
50 mm
フィルタ直径
50 mm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
入力
sample type cider
sample type cosmetics
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
アプリケーション
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAGG050S6:
試験成績書(COA)