Merck
HAWG04700
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.45 μm孔径
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.45 µm孔径、格子付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
品質水準
詳細
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 discs
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
47 mm
フィルタ直径
47 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
2.5%
white
屈折率
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm pore size
79 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
泡立ち点
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 水溶液の清澄化
  • 粒子の除去
  • 粒子分析
  • 微生物分析
  • 廃水中のウイルス様粒子の単離
  • マイクロプラスチック分析グレード水
  • eDNAを含めた核酸の結合
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:一般的なラボでのろ過
  • 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
  • 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
  • 保管について:乾燥した場所で、熱源から離して保管してください
  • 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
HAWG04700:
HAWG047:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
クリーンな飲料水は、食品や飲料の製造に不可欠です。本項では、飲料水の品質および安全性に関する化学試験および微生物試験の概要について説明します。