Merck
25073
Supelco
保存容器用交換用セプタ
greener alternative
for use with all TDS3 Containers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
包装
pkg of 50 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with all TDS3 Containers
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)