Merck
PYR0MATIL6
Millipore
PyroMAT®インターロイキンIL-6標準品
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
認証
EP Chapter 2.6.30
品質水準
包装
pkg of 1 vial
メーカー/製品名
PyroMAT®
アプリケーション
pharmaceutical
pyrogen testing
適合性
configured for PyroMAT®
pyrogenic bacteria
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
PYROMAT® IL-6コントロールは、凍結乾燥製剤として提供される、緩衝化保存剤含有リコンビナント・ヒトインターロイキン6(IL-6)です。IL-6 ELISAにおける対照反応に使用されます。PYROMAT®システムは、単球活性化試験を用いた発熱性物質試験にすぐに使用できるソリューションです。
アプリケーション
PYROMAT® IL-6コントロールは、PYROMAT®システム(発熱性物質を検出する単球活性化試験)とともに用いて製品特異的バリデーションを行い、製品がELISA検出法に干渉しないことを評価します。
特徴および利点
  • 再懸濁が簡単
  • PYROMAT®システムにあるELISAキットと使用
構成
凍結乾燥製剤として提供される、緩衝化保存剤含有リコンビナント・ヒトIL-6
再構成
  • エンドトキシンフリー水でIL-6コントロールを溶解します。溶解液量はバイアルのラベルに記載
  • 希釈前に穏やかに攪拌しながら15分間ボルテックスにかけてください。
  • 必要に応じて小分けにしてください:バイアル1本を20本に分注可能
おすすめ製品
PYROMAT®キット(PYR0MATKIT)と使用
法的情報
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PYR0MATIL6:
試験成績書(COA)