安全性情報
EZHPYYT
Millipore
Human PYY ELISA Kit
measures and quantifies total PYY levels in 20 μL serum or plasma
別名:
PYY ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
製品名
Human PYY (Total) ELISA, This Human PYY (Total) ELISA is used to measure & quantify PYY (Total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83.3-88.9%
(Serum)
accuracy: 95.9-102.5%
(Plasma)
linearity: 94-99%
(plasma)
linearity: 97-105%
(serum)
sensitivity: 1.4 pg/mL
standard curve range: 10-2,000 pg/mL
inter-assay cv: 3.7-16.5%
intra-assay cv: 0.9-5.8%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.1-6.9%
intra-assay cv: 1.5-2.7%
(Serum)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Peptide YY (PYY) is a hormone released by the lower GI tract with circulating levels increasing after meals in direct proportion to the caloric content. It is one of the major physiological signals to reduce appetite and food intake. Other functions of PYY are the inhibition of gastric acid secretion, GI motility and pancreatic enzyme output.
特異性
Human PYY 3-36 100%~Human PYY 1-36 104%~Human [Leu31,Pro34] PYY 138%~Human [Pro34] PYY 158%~Porcine, Canine, Rat, or Mouse PYY Not Detectable
アプリケーション
Research Category
代謝
Research Sub Category
肥満
代謝障害
3 hour assay using 20 µL sample size ~ Room Temperature
Used to detect/quantify: PYY (Total)
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Increases in peptide Y-Y levels following oat beta-glucan ingestion are dose-dependent in overweight adults.
EJ Beck, LC Tapsell, MJ Batterham, SM Tosh, XF Huang
Nutrition Research (New York, N.Y.) null
Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects who were prescribed an 8-week equi-energetic energy-restricted diet.
Jameason D Cameron,Marie-Josee Cyr,Eric Doucet
The British Journal of Nutrition null
Peptide YY (PYY) gene polymorphisms in the 3'-untranslated and proximal promoter regions regulate cellular gene expression and PYY secretion and metabolic syndrome traits in vivo.
Pei-An Betty Shih,Lei Wang,Stephane Chiron,Gen Wen,Caroline Nievergelt,Manjula Mahata et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism null
Peptide tyrosine tyrosine levels are increased in patients with urea cycle disorders.
Sabrina Mitchell,Teresa Welch-Burke,Logan Dumitrescu,Jefferson P Lomenick et al.
Molecular Genetics and Metabolism null