product name
High Sensitivity GLP-1 Active ELISA Kit, Chemiluminescent,
化学種の反応性
mouse, rat, human
品質水準
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
アプリケーション
research use
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.14 pM
standard curve range: 0.14 -100 pM
accuracy: 96%
検出方法
chemiluminescent (425nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
GLP-1 (7-37) 72%
GLP-1 (1-36) <3%
GLP-1 (1-37) <2%
Used to detect/quantify: GLP-1 (Active)
アプリケーション
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
Jan Code
EZGLPHS-35K:
EZGLPHS-35BK:
試験成績書(COA)