製品名
Glucagon ELISA Kit, Chemiluminescent,
交差性
porcine, human, mouse, rat
品質水準
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
アプリケーション
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003 ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
検出方法
chemiluminescent (425nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
特異性
Oxyntomodulin (Human, Mouse and Rat) <5%
Glucagon (1-18) 0%
Glucagon 19-29 (mini Glucagon) 0%
Used to detect/quantify: Glucagon
アプリケーション
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
包装
その他情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1