安全性情報
EZHGIP
Millipore
Human GIP ELISA Kit
measures and quantify total GIP levels in 20 μL serum, plasma or cell culture samples
別名:
Gastric inhibitory polypeptide, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide, Incretin hormone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
製品名
Human GIP (total) ELISA, This Human GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.7%
linearity: 99.9%
sensitivity: 8.2 pg/mL
standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... GNAI2(2771)
詳細
GIP, also known as a gastric inhibitory polypeptide, or glucose-dependent insulinotropic polypeptide is encoded by the gene mapped to human chromosome 17q12-q21. It is synthesized in and secreted from K cells in the intestinal epithelium. GIP secretion from the gastrointestinal tract plays a major role in glucose homeostasis. It stimulates insulin secretion from pancreatic β cells after oral ingestion of nutrients. In addition, GIP also promotes insulin biosynthesis, and β-cell proliferation and alleviates beta-cell apoptosis GIP also aids in fat metabolism by stimulating triglyceride synthesis in adipocytes. Elevated levels of GIP may lead to obesity and hyperinsulinemia. This Human GIP (total) ELISA is used to measure & quantify GIP levels in Metabolism & Endocrine research.
アプリケーション
Human GIP (total) ELISA has been used to measure total glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) in blood samples.
その他情報
Research Sub Category Obesity Metabolic Disorders Room temperature, 3.5 hour assay, 20 µL sample volume, serum, plasma, or tissue culture medium Research Category Metabolism
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Dietary sugars stimulate fatty acid synthesis in adults.
Elizabeth J Parks, Lauren E Skokan, Maureen T Timlin, Carlus S Dingfelder
The Journal of Nutrition null
Colesevelam improves oral but not intravenous glucose tolerance by a mechanism independent of insulin sensitivity and ?-cell function.
Anna L Marina,Kristina M Utzschneider,Lorena A Wright,Brenda K Montgomery et al.
Diabetes Care null
L A Anderson et al.
Genomics, 17(3), 618-623 (1993-09-01)
To facilitate the positional cloning of the breast-ovarian cancer gene BRCA1, we constructed a high-density genetic map of the 8.3-cM interval between D17S250 and GIP on chromosome 17q12-q21. Markers were mapped by linkage in the CEPH and in extended kindreds
Aya Maeda et al.
Journal of diabetes investigation, 4(3), 281-286 (2014-05-21)
Incretins might play some pathophysiological role in glucose metabolism in diabetes and obesity; it is not clear whether or not the amount and the pattern of incretin secretion vary with different types of sugars. To evaluate the effect of two
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but