安全性情報
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
別名:
Insulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
product name
Rat/Mouse Insulin ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
化学種の反応性
mouse, rat
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Insulin is secreted by the islet β cells in the pancreas. It contains two peptide chains linked by disulfide bridges. The A chain is composed of 21 amino acids and the B chain has 30 amino acids.
アプリケーション
Rat/Mouse Insulin ELISA is suitable for measuring and quantifying insulin levels in metabolism and endocrine research. It has been used to determine plasma insulin by enzyme-linked immunosorbent assay. It has also been used to measure the insulin secretion from cells, in vitro.
生物化学的/生理学的作用
Insulin is a key hormone that maintains normal blood glucose levels. It mediates cellular glucose uptake, controls carbohydrate, lipid, and protein metabolism, and enhances cell division and growth through its mitogenic effects. Insulin resistance is a condition of impaired sensitivity to insulin-mediated glucose disposal.
その他情報
3 hour assay, room temperature 10 μL sample size
Research Category: Metabolism
Research Sub Category: Obesity/Metabolic Disorders
免責事項
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
Hypoxia-induced intrauterine growth restriction increases the susceptibility of rats to high-fat diet-induced metabolic syndrome.
Rueda-Clausen CF, Dolinsky VW, Morton JS, Proctor SD, Dyck JR, Davidge ST.
Diabetes null
Amadori-glycated phosphatidylethanolamine, a potential marker for hyperglycemia, in streptozotocin-induced diabetic rats.
Sookwong P, Nakagawa K, Fujita I, Shoji N, Miyazawa T.
Lipids null
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null
Chronic hypoxia increases insulin-stimulated glucose uptake in mouse soleus muscle.
Gamboa JL, Garcia-Cazarin ML, Andrade FH
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null