Merck
MATFLAGELLIN
Millipore
NEPコントロールフラジェリン-PyroMAT®システムMAT
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
別名:
NEP、NEPコントロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.24
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
品質水準
使用法
sufficient for 10 tests
特徴
Non-endotoxin pyrogen control of flagellin for use in monocyte activation test
メーカー/製品名
PyroMAT®
アプリケーション
pharmaceutical
pyrogen testing
適合性
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
pyrogenic bacteria
輸送温度
cooler
保管温度
−20°C
詳細
PyroMAT®システムは、凍結保存されたMono-Mac-6(MM6)ヒト単球細胞を単球の原料として使用しています。エンドトキシンおよび非エンドトキシン発熱物質(NEP)を含む幅広い発熱物質に対する反応は、Mono-Mac-6細胞が産生するインターロイキン-6(IL-6)をELISAで測定することによって判定されます。
NEPコントロールフラジェリンは、ネズミチフス菌(Salmonella typhimurium)のフラジェリン調製物で、凍結乾燥形態で提供されます。フラジェリンは、単球のTLR5受容体を活性化する非エンドトキシン発熱物質(NEP)で、PyroMAT®システム(発熱物質検出のための単球活性化試験)のポジティブコントロールとして使用できます。
特異性
TLR-5作動薬
アプリケーション
フラジェリンのNEPコントロールは、PyroMAT®システムのポジティブコントロールとして使用できます。製品固有バリデーション(PSV)、あるいは医薬品に含まれる非エンドトキシン発熱汚染物質をシステムが検出できることを示す定常的試験に適しています。
特徴および利点
MATで使用する濃度のエンドトキシンフリー製品 純度:≥ 95%(SDS-PAGE)
保管および安定性
未開封バイアルを-20℃で保存してください。
使用期限切れの未開封バイアルは使用しないでください。
再懸濁したアリコートは-20℃で保存してください。
アリコートの保存可能期間は、技術データシートで確認できます。
法的情報
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MATFLAGELLIN:
試験成績書(COA)