Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
1.44158
Millipore
PyroDetect Interleukin Standard
Interleukin-1Beta standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
別名:
Interleukin-1β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.24
品質水準
使用法
sufficient for 20 tests
包装
pkg of 1 vials
メーカー/製品名
PyroDetect
アプリケーション
pharmaceutical
pyrogen testing
適合性
configured for PyroDetect System
pyrogenic bacteria
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
PyroDetect Interleukin Standard is an Interleukin-1β Standard for control reactions in the Interleukin-1β ELISA. It is compatible for use with PyroDetect Kit. (921200), which is used for the detection and quantification of pyrogens based on the Monocyte-Activation Test (MAT).
アプリケーション
PyroDetect Interleukin Standard is used for Product Specific Validation with PyroDetect Kit, to check that the system actually detects interleukin-1β.
保管および安定性
Store unopened vial at 2-8 °C. Do not use after expiration date of the product.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2