物質
clear PET membrane
polystyrene housing
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
2x106 pores/cm2
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
37 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
H
15.5 mm
直径
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
インサート有効容積
0.4 mL
サイズ
12 wells
表面積
1.1 cm2
色
clear membrane
transparent membrane
ポアサイズ
1.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
ポリエチレンテレフタレート(PET)メンブレン付きMillicell® Hanging細胞培養インサートは、さまざまな細胞型の増殖および分化に理想的です。この個別滅菌包装されたインサートは、孔径が 1.0 μm の透明メンブレンであり、ほとんどの 12 ウェルプラスチック製組織培養プレートに適合します。
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivo で起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3 つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
MCRP12H48 の代替品
プラスチック製組織培養プレートでは、細胞は頂端側からのみ培地にアクセスできますが、Millicell®組織培養インサートでは、細胞は頂端側と側底膜側の両方から培地にアクセスできます。その結果、細胞の増殖、構造、機能は、in vivo で起こることをより厳密に模倣します。
インサート’のフランジデザインによって培養プレートウェル内でインサートが浮遊するため、細胞単層の両側へのアクセスが可能になっています。3 つの突出アームの間にスペースがあることで、インサートの外側と培養プレートウェルとの間で容易にピペッティングできます。
MCRP12H48 の代替品
アプリケーション
- 細胞増殖
- 細胞表面受容体
- 共培養
- 上皮細胞増殖
- フィーダー層
- 蛍光検出/免疫組織染色
- In vitro受精
- In Vitro毒性試験
- 微生物付着
- 位相差顕微鏡
- 極性タンパク質分泌
- 極性取込み
- 輸送/透過性
包装
ブリスターパックで個包装。
その他情報
推奨培地容量についてはユーザーガイドをご参照ください。
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨