Merck
PIHA01250
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 0.45 μm, diam. 12 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 24 wells, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート、12 mm、HA混合セルロースエステル、0.45 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
無菌性
ethylene oxide treated
sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
H
10.5 mm
直径
12 mm
ろ過面積
0.6 cm2
サイズ
24 wells
表面積
0.6 cm2
有効容積
0.6 mL
opaque white, membrane
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.45 μm
アプリケーション
industrial qc (microbial attachment assays)
結合型
high binding surface
輸送温度
ambient
詳細
デバイスの構成:24-ウェルプレート、孔径0.45μm
Millicell®インサートを使用すると、付着細胞または浮遊細胞は、アピカル側とバソラテラル側の両側から培地へアクセスできます。細胞の増殖、構造、機能は、in vivoで生じることをより厳密に模倣します。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
Millicell®スタンディングインサート:
- 良好な細胞増殖を促進し、細胞研究のすばらしい機会が得られます
メンブレンタイプ:
MF-Milliporeメンブレン(混合セルロースエステル)
- 優れた解剖学的・機能的極性化
用途
細胞接着、細胞増殖、細胞分化、免疫細胞染色
アプリケーション
研究カテゴリー
細胞培養
包装
ブリスターパックで個包装。
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
すべて表示
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.