主要文書
PIXP01250
Millipore
Millicell®スタンディング細胞培養インサート
pore size 12.0 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
別名:
Millicell細胞培養インサート、12 mm、ポリカーボネート、12 µm, 細胞培養インサート, 組織培養インサート, 組織培養プレート, 透過性培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
品質水準
無菌性
γ-irradiated
sterile
特徴
hydrophilic
0.1x106 pores/cm2 (pore density)
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millicell®
パラメーター
50 °C max. temp.
テクニック
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
cell migration: suitable
H
10 mm
直径
12 mm
サイズ
24 wells
表面積
0.6 cm2
有効容積
0.6 mL
translucent membrane
Matrix
Isopore
ポアサイズ
12.0 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
輸送温度
ambient
詳細
Millicell®インサートにより、接着細胞または懸濁細胞が頂端側と側底側の両方から培地にアクセスできます。In vivoで生じている細胞増殖、構造、および機能に近い状態を模倣できます。また、Millicell®インサートでは、細胞単層の両側を検討することが可能です。
アプリケーション
  • 細胞の付着、成長&分化
  • 薬物の輸送&透過性。
  • 免疫細胞染色
法的情報
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This is a Toluidine Blue Staining protocol listing materials and methods.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
すべて表示
関連コンテンツ
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.