おすすめの製品
L × W × H
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
重量
5.67 lbGross weight
適合性
USB/Ethernet/Wi-Fi
詳細
お客様の細胞培養の評価を簡単に。私たちのMillicell® DCI装置は、細胞の継代培養に関連する反復的な日常的技術のより効率的な実施を可能にします。一貫性の高い細胞培養のために、集密度、形態、増殖傾向を迅速かつ客観的に評価します。
正確な集密度測定値を用いて主観性を排除しましょう!
同梱のEDIMAX extneral USBでWiFi対応、Ethernet対応。
Millicell® DCI装置を購入する際には、ソフトウェアサブスクリプションも選択してください。
正確な集密度測定値を用いて主観性を排除しましょう!
同梱のEDIMAX extneral USBでWiFi対応、Ethernet対応。
Millicell® DCI装置を購入する際には、ソフトウェアサブスクリプションも選択してください。
- 無料お試しのソフトウェアサブスクリプション:MDCI1TRIAL
- 1年間ソフトウェアサブスクリプション:MDCI1T1YR
- 永年ソフトウェアサブスクリプション:MDCI1T1LIF
特徴および利点
- より迅速な分析
- ユーザーバイアスの低減
- 集密度、細胞数、形態
- 血球計数器または容器内測定
- 2クリックで画像撮影
- データ保存およびアーカイブに便利なウェブベースのクラウドサービス
構成
- 装置
- 電源。交換用品もご用意しています:MDCI1USBD0N
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。