Merck
MERS00002
Millipore
Millicell ERS-2抵抗値測定システム
The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture.
別名:
ERS-2 抵抗値測定システム, Millicell 抵抗値測定システム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Millicell®
入力
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
Millicell® ERS-2(電気的抵抗値システム)は、培養中の上皮細胞の膜電位と抵抗を高い信頼性で測定します。このデバイスは、細胞単層の健康状態を定性的に評価し、細胞コンフルエンスを定量的に測定します。各電極チップ上の銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。電極のサイズが小さいため、微孔膜上で増殖した細胞の経上皮電圧と細胞の抵抗を簡単に測定できます。付属品として、交換(固定)電極セット、調節可能な電極セット、Millicell-96細胞培養インサートプレートと共に使用する特別な電極セットなどがあります。
特長・利点:
-層流フードに収まるポータブル装置
- 測定により無菌状態が損なわれたり膜上の細胞が損傷されたりしません。
- 上皮細胞培養プロトコルで広く引用され推奨されています。
アプリケーション:
経上皮電気抵抗(TEER)の測定、細胞単層の健康状態の評価、コンフルエンスの定量的測定
アプリケーション
研究のカテゴリ
細胞培養
関連事項
先発品:MERS00001
法的情報
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helicobacter pylori HtrA is a new secreted virulence factor that cleaves E-cadherin to disrupt intercellular adhesion.
Hoy, Benjamin, et al.
EMBO Reports, 11, 798-804 (2010)
Arturo Barbachano-Guerrero et al.
The Journal of general virology, 101(5), 484-496 (2020-03-07)
Dengue virus (DENV) causes an estimated 390 million infections worldwide annually, with severe forms of disease marked by vascular leakage. Endothelial cells (EC) are directly responsible for vascular homeostasis and are highly responsive to circulating mediators but are not commonly infected.
資料
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.