05-844
抗PLK1抗体、クローン35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
別名:
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
100
400
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
35-206, monoclonal
交差性
rat, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
免疫組織染色/免疫細胞染色: 独立したラボが、1 μg/mLのこの抗体の前回のロットで、パラホルムアルデヒド処理Triton X-100固定細胞中のPLK1の免疫染色が陽性であったことを報告しています。
エピジェネティクス・核内機能分子
細胞周期、DNA複製、修復
品質
ウェスタンブロッティング:0.5-2 μg/mLで使用、3T3/A31細胞由来のRIPAライセートのPLK1を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-844:
試験成績書(COA)