Merck
MABT339
Sigma-Aldrich
抗ZO-1抗体、クローン5G6.1
clone 5G6.1, from mouse
別名:
Tight junction protein ZO-1, Tight junction protein 1, Zona occludens protein 1, Zonula occludens protein 1, ZO-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5G6.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TJP1(7082)
詳細
タイトジャンクションタンパク質ZO-1(UniProt Q07157、別名タイトジャンクションンパク質1、Zona occludensタンパク質1、Zonula occludensタンパク質1)は、ヒトにおいてTJP1遺伝子(別名ZO1)(Gene ID 7082)によってコードされています。タイトジャンクション(TJ)は、細胞膜の頂端部ドメインと基底膜ドメインの間の障壁を構成します。この障壁の形成と透過性は、密着帯(ZO)膜結合型グアニル酸キナーゼ(MAGUK)タンパク質であるZO-1、ZO-2、ZO-3に依存します。 ZO-1は210~225 kDaのタンパク質であり、上皮と内皮のTJの膜下ドメインに存在します。ZO-1には、そのN末端に3つのPDZドメイン(PDZ1/aa23-109、PDZ2/aa181-261、PDZ3/aa422-502)があり、引き続いてSH3ドメイン(aa519-580)、GUK/GK相同ドメイン(aa632-782)、酸性ドメイン(aa817-894)、アルファスプライスドメイン(aa921-1000)、およびC末端プロリンリッチ/PRドメインがあります。ZO-1はリン酸化タンパク質であり、セリン/トレオニンキナーゼZAKおよびPKCの既知の基質です。 MAPKシグナル伝達経路はZO-1のチロシンリン酸化を調節し、Ras形質転換上皮細胞におけるMEK1の阻害は、ZO-1およびオクルディンのチロシンリン酸化を引き起こすことが報告されています。 ZO-1は、PDZドメインを介してクローディン、JAM、ZO-2、ZO-3と相互作用し、GKモジュールはオクルディンとの相互作用を媒介します。ZO-1は、そのカルボキシ末端を介してアクチン細胞骨格およびアクチン結合タンパク質4.1にも結合します。さらにZO-1は、TJでAF-6およびシンギュリンと結合するとともに、接着結合タンパク質アルファカテニンならびにギャップ結合タンパク質コネキシン43および45とも結合します。
免疫原
ヒトZO-1に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗ZO-1抗体、クローン5G6.1は、ZO-1の検出において、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色、フローサイトメトリー、ELISAでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒトおよびラット腎組織のZO-1を検出できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
品質
HCT116細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、200 µgのHCT116細胞ライセート中のZO-1を検出できます。
ターゲットの説明
約195 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ抗体。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABT339:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Duobin Zhang et al.
Journal of leukocyte biology, 111(5), 953-966 (2021-09-30)
Ischemic stroke (IS) can cause disability and death, and microglia as the immune component of the CNS can release inflammatory factors and participate in blood-brain barrier (BBB) dysfunction. This study aimed to investigate the effects of long noncoding RNA (lncRNA)
Adam M Jorgensen et al.
Tissue engineering. Part A, 26(9-10), 512-526 (2019-12-22)
Over 1 million burn injuries are treated annually in the United States, and current tissue engineered skin fails to meet the need for full-thickness replacement. Bioprinting technology has allowed fabrication of full-thickness skin and has demonstrated the ability to close