主要文書
GCBASE
Millipore
mPAGE® Gel Caster Base
replacement part for mPAGE® Gel Caster
別名:
replacement base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NC.01
包装
pkg of 1 pack
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
ゲルサイズ
8.3 cm × 10.1 cm
適合性
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
詳細
Use mPAGE® Gel Caster Base for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany