Merck
Z719579
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pack of 1000 ea (bag), non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
最大容量:
200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
メーカー/製品名:
Sorenson 10470T
物質
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 1000 ea (bag)
pack of 10000 ea (10 Bags of 1000 tips)
メーカー/製品名
Sorenson 10470T
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)