Merck
Z719552
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 96 ea (Racks)
メーカー/製品名
Sorenson 22220T
最大容量
10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)