Merck
Z719528
Sorenson low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea CellRack, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
最大容量:
10 μL
無菌性:
sterile
特徴:
barrier: no
graduations
包装:
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 96 ea CellRack
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
メーカー/製品名:
Sorenson 23570T
物質
colorless
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
graduations
包装
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 96 ea CellRack
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
メーカー/製品名
Sorenson 23570T
最大容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)