Merck
8.17074
SAFC
Butylhydroxytoluene
E 321
医薬品製造
別名:
Butylhydroxytoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24O
CAS番号:
分子量:
220.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
E番号:
E321
EC Index Number:
204-881-4
蒸気圧
0.02 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
solid
自己発火温度
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
転移温度
flash point 127 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharma/biopharma processes
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI Key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Butylhydroxytoluene is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - open cup
引火点(℃)
127 °C - open cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8170741000BWT:
CO1E8170741000:
817074:
8170749999:
8170749025:
8170740000:
8170741000:
8170745000BWT:
CO1E8170745000:
8170749025BWT:
8170748889:
8170745000:
試験成績書(COA)