特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=C([2H])N(CCCCC(O)=O)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
InChI
1S/C21H27NO3/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(25)15-13-22(12-8-7-11-17(23)24)16-10-6-5-9-14(15)16/h5-6,9-10,13,19H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)/i5D,6D,9D,10D,13D
InChI Key
UUTHIAPDCFFQKQ-FOZLTFMXSA-N
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類