Merck
S-061
Supelco
XLR-11 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28FNO
CAS番号:
分子量:
329.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1=CN(CCCCCF)C2=C1C=CC=C2)C3C(C)(C)C3(C)C
InChI
1S/C21H28FNO/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(24)16-14-23(13-9-5-8-12-22)17-11-7-6-10-15(16)17/h6-7,10-11,14,19H,5,8-9,12-13H2,1-4H3
InChI Key
PXLDPUUMIHVLEC-UHFFFAOYSA-N
詳細
XLR-11 is a synthetic cannabinoid of the tetramethylcyclopropyl series found in newer Spice blends. Along with UR-144, cyclopropyl Spice analogs have seen wide popularity in the illicit markets since late 2012. XLR-11 is similar in structure to UR-144 and A-796,260, two compounds originally developed as pharmaceutical drug candidates due to their high affinity for the cannabinoid receptor CB2.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-061-CHK:
S-061-CC:
S-061-1ML:4548173331607
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)