安全性情報
S-113
Supelco
5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28FN3O3
CAS番号:
分子量:
377.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
5F-MDMB-PINACA, also known as 5F-ADB, is a synthetic cannabinoid used as an active ingredient in synthetic cannabis products and is sold online as a designer drug. A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS synthetic cannabinoid testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-113-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)