Merck
T-038
Supelco
(+)-11-ノル-Δ9-THC-9-カルボン酸グルクロニド 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H36O10
CAS番号:
分子量:
520.57
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(=O)OC4OC(C(O)C(O)C4O)C(O)=O
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)
InChI Key
UWXZAZRSQQLWKH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
11-ノル-Δ9-THC-9-カルボン酸グルクロン酸抱合体は、植物カンナビノイド∆9-テトラヒドロカンナビノール(THC)の第II相代謝物です。本Certified Snap-N-Spike®標準液は、医薬品の試験および研究から臨床毒性学または法医学分析まで、多数のGC/MSまたはLC/MSの用途に適しています。本Certified Reference Materialにより付加価値がもたらされ、加水分解ステップを追加する必要なくLC-MS/MS法によるTHC酸グルクロン酸抱合体の較正が可能になります。
アプリケーション
このCertified Spiking Solution®は、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、大麻の作用強度または不純物プロファイリング試験のための、HPLC、GC/MSあるいはLC-MS/MSを用いた(+)-11-ノル-Δ9-THC-9-カルボン酸グルクロン酸抱合体試験法に適しています。本認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • 液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)による、血清、唾液、尿などのさまざまなマトリックス中の∆9-テトラヒドロカンナビノール(THC)とその3種類の主要代謝物を測定するための固相抽出(SPE)に基づく自動サンプル調製法の開発
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、全血サンプル中のカンナビノイドとその代謝物の定量
  • 超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)による、毛髪サンプル中の11-ノル-∆9-テトラヒドロカンナビノール-9-カルボン酸グルクロン酸抱合体(THC-COOH-glu)の検出と定量
  • 液体クロマトグラフィー-高分解能質量分析法(LC-HRMS)による、薬物使用者から採取した11点の毛髪サンプル中のフィトカンナビノイド、その代謝物、アンフェタミン型覚せい剤(ATS)の多成分一斉分析
  • LC-MS/MSを用いた尿サンプル由来の11-ノル-∆9-テトラヒドロカンナビノール-9-カルボン酸(THC-COOH)およびそのグルクロン酸抱合体(THC-COOH-glu)の定量分析における測定不確実性の判定
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
その他情報
免疫アッセイには使用しないでください。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
T-038-1ML:4548173317151
T-038-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
T-038-1ML4061837329883