Merck
T-009
Supelco
(±)-11-ノル-9-カルボニル-Δ9-THC-D9 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19D9O4
CAS番号:
分子量:
353.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
YOVRGSHRZRJTLZ-GQALSZNTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Also known as THC acid, 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC is the main secondary metabolite of THC found in urine or blood of Cannabis users. This certified reference solution is suitable for use as an internal standard in quantitation of THC acid levels in matrices such as blood or urine by GC/MS or LC/MS for applications in urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
T-009-1ML:4548173363684
T-009-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)