特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(CCCCC)=CC(O)=C1C2C(C(C)=C)CCC(C(O)=O)=C2
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-14-10-18(22)20(19(23)11-14)17-12-15(21(24)25)8-9-16(17)13(2)3/h10-12,16-17,22-23H,2,4-9H2,1,3H3,(H,24,25)
InChI Key
LQHAPFLIUQWVJR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-181-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
14-559 | 4053252739842 |
14-559M | 4053252511271 |
23-041 | 4053252294853 |
14-911 | 4053252290879 |
14-911M | 4053252290886 |
23-041M | 4053252294570 |
14-611 | 4053252508202 |
14-611M | 4053252668784 |
14-726 | 4053252471186 |
14-726M | 4053252925467 |
14-730 | 4053252324956 |
14-733 | 4053252513480 |
14-730M | 4053252925481 |
14-733M | 4053252411878 |
23-033 | 4053252294785 |
23-046 | 4053252596858 |
23-033M | 4053252294495 |
14-855 | 4053252619045 |
14-856 | 4053252674273 |
C-181-1ML | 4061842636860 |
524488-200MG | 4055977270990 |
420305-1MG | 4055977210927 |
251400-5MG | 4055977199208 |
211280-10MG | 4055977219180 |
203303-1MG | 4055977221206 |