特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc(O)c2C3C=C(CCC3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI Key
YOVRGSHRZRJTLZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ガスクロマトグラフィー(GC)とトリプル四重極質量分析計の組み合わせによる血漿および尿サンプル中のΔ9-テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC)およびその3種類の代謝物の分析
- 液体クロマトグラフィー-質量分析 (LC-MS)を用いた、血清、唾液、尿などの様々なマトリックス中の∆9-テトラヒドロカンナビノール(THC)およびその3種類の主要な代謝物の固相抽出(SPE)に基づく自動サンプル調製法の開発
- 大気圧化学イオン化ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析 (APGC-MS/MS)によるヒト血清サンプル中のカンナビノイドおよびその代謝物の同時測定
- ガスクロマトグラフィー(GC)と真空UV分光法の組み合わせによるカンナビノイドおよびその代謝物のマルチ分析
- 固相抽出(SPE)後の口腔液サンプル中の10種類のカンナビノイドの液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)法に基づく測定
- 多固相抽出 (SPE)およびLC-MS/MSによるさまざまなカテゴリーの14種類の乱用薬物の残留物分析
特徴および利点
- ISO/IEC 17025およびISO 17034認定のもとで完全に特性評価済み
- 安定性、均一性、濃度の正確度、不確定度、およびトレーサビリティーに関するデータを含む包括的な試験成績書(CoA)を添付
- 正確度および有効期間を保証するためリアルタイム安定性試験により厳密に試験
- 不確定度を最低限に抑えるため、適格な精密天秤を用いて重量測定により調製
- 長期の有効期間のためアルゴン下でアンプルにフレームシール
- ラボでの効率を改善するために、便利なDEA免除フォーマットで提供
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-010-1ML:4548173341385
T-010-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
T-010-1ML | 4061838114983 |