Merck
T-008
Supelco
(±)-11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THC-D3 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25O4D3
CAS番号:
分子量:
347.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C)(C)OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3
InChI Key
YOVRGSHRZRJTLZ-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
THC酸としても知られる11-ノル-9-カルボキシ-Δ9-THCは、大麻使用者の尿または血液中に認められるΔ9-THCの主な2次代謝産物です。この内部標準は、法医学分析や臨床毒物学から尿中薬物試験や同位体希釈法まで、GC/MSまたはLC/MS試験における多くのアプリケーションに適用できます。
アプリケーション
  • 多分野にわたる会議を最適化するためのオンラインアプリケーションの統合: この研究では、医療現場における多分野にわたる会議のスケジュールと管理を最適化するように設計されたオンラインアプリケーションを実装し、コミュニケーションと意思決定プロセスの合理化におけるそのアプリケーションを紹介しました(Magee et al., 2024)。
  • 筋骨格系′の伸張前の状態の決定: 研究では、筋骨格系の伸張前の状態を決定する際に連続体機械フォワードモデリングと関節範囲の最適化を使用することが実証され、生体力学的アプリケーションと臨床評価の潜在的な改善に関する洞察が提供されています(Avci and Röhrle, 2024)。
  • 葉から光合成のマルチスケールモデルまで: このレビューでは、光合成研究における個々の葉から作物全体までのマルチスケールモデリングの応用について説明し、作物の収量と光合成効率の向上における課題と機会を強調しています(Stirbet et al., 2024)。
  • 固体酸化物電解セルによる CO₂ と H₂O からの合成ガス生産: この記事では、合成ガス生産のための固体酸化物電解セルの包括的な応用について、基礎、材料、分解、および動作条件に焦点を当てて取り上げています。持続可能なエネルギーソリューションにおけるより広範な適用性について考察しています(Hou et al., 2024)。
  • ビナフトール-ベンゾキノンベースの共結晶の合成におけるメカノケミカル法の比較: この研究では、共結晶を合成するためのさまざまな機械化学的方法を比較し、医薬品への応用と材料工学に関する貴重な洞察を提供しています(Nagapudi and Nagapudi, 2024)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
T-008-1ML:4548173983332
T-008-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)