特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
cannabis testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3/i1D3
InChI Key
VBGLYOIFKLUMQG-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-115-1ML:4548173319360
C-115-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The cannabinoids found in the Cannabis plant commonly referred to as marijuana, have grown in popularity for treating a variety of ailments from arthritis, glaucoma, and chronic pain to malnutrition, multiple sclerosis, and cancer.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
C-115-1ML | 4061833449653 |
BAB602000400-1EA | 4065269223986 |
Z741997-1EA | 4061833455715 |
Z743112-1EA | |
Z743113-1EA | |
Z743115-1EA | |
Z743116-1EA | |
Z743122-1EA | |
Z743123-1EA | |
Z743125-1EA | |
Z743126-1EA | |
Z743130-1EA | |
Z743129-1EA | |
Z646040-1EA | 4061833053676 |
Z557137-1EA | 4061833444887 |
Z743111-1EA | |
Z743124-1EA | |
Z743121-1EA | |
Z743128-1EA | |
Z743108-1EA | |
BAB610010500-1EA | 4065269234739 |
Z743154-1EA | |
Z743157-1EA | |
Z743160-1EA | |
Z743147-1EA |