Merck
S-101
Supelco
5-Fluoro PB-22 3-carboxyindole metabolite solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16FNO2
CAS番号:
分子量:
249.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CN(CCCCCF)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C14H16FNO2/c15-8-4-1-5-9-16-10-12(14(17)18)11-6-2-3-7-13(11)16/h2-3,6-7,10H,1,4-5,8-9H2,(H,17,18)
InChI Key
DYLIZXRQZRUDLA-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Fluoro PB-22 3-carboxyindole is a major metabolite of the synthetic cannabinoid 5-Fluoro PB-22, also known as 5F-PB-22. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable as starting material for calibrators or controls in synthetic cannabinoid GC/MS or LC/MS methods for urine drug testing, forensic analysis, or clinical toxicology applications.
For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork. For US customers, state specific regulatory requirements may apply.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-101-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)